Läs mer
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Dye Spectral Calibration Plate, 96-brunnars
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 96-brunnars tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna för ditt realtids-PCR-system kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
- Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad; se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner
Beställningsinfo
Torrisfrakt; lagra tallrikar vid -15° till -25 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -15 °C till -25 °C |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System |
| Produkttyp | Dye Spectral Calibration Plate |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars tallrik |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |