Läs mer
Applied Biosystems™ TAMRA™ Dye Spectral Calibration Plate, 384-brunnar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Dessa kalibreringssatser används för att underhålla ditt PCR-system i realtid med 384-brunnars block. De inkluderar kalibreringsplattor för att utföra en spektralkalibrering med FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ Grön, TAMRA™ , NED™ färgämnen, plattor för att utföra region-of-interest (ROI) kalibrering, normaliseringskalibrering och för att köra en RNase P-verifiering. Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna för din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, eller QuantStudio™ 12K Flex-systemet kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
- Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad; se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner
Beställningsinfo
Torrisfrakt; lagra tallrikar vid -15° till -25 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara kalibreringsplattorna vid -15 °C till -25 °C |
| Kalibrerat färgämne | TAMRA™ |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | TAMRA |
| Produkttyp | Dye Spectral Calibration Plate |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 1 x 384-brunnars platta |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |