Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-instrumentverifieringsplatta, 96-brunnars (för 0,2 ml block)
Produktkod. 12353573 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12353573 1 x 96-brunnars tallrik Varje
1 options
Produktkod. 12353573 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4432382
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Används för att validera prestandan för Applied Biosystems™ ViiA™ 7 PCR-system i realtid med blocket med 96 brunnar.
De TaqMan RNase P Instrument Verification Kit används för att validera prestandan av Applied Biosystems realtids-PCR-system med 96-brunnars block.
Plattan förladdad med de nödvändiga reagenserna för att detektera och kvantifiera genomiska kopior av den humana RNase P-genen, en enkelkopiagen som kodar för RNA-delen av RNase P-enzymet. Varje brunn innehåller förladdad reaktionsblandning (1X TaqMan Universal PCR Master Mix, RNase P primers och FAM färgämnesmärkt sond) och mall.
TaqMan RNase P Instrument Verification Kit måste visa förmågan att särskilja mellan 5 000 och 10 000 genomiska ekvivalenter med en 99,7 % konfidensnivå för ett efterföljande provkörning i en enda brunn. För att säkerställa korrekta resultat rekommenderar vi att ditt instruments prestanda verifieras var sjätte månad.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; lagra tallrikar vid -15° till -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring En platta med 96 brunnar för användning med 0,2 mL-blocket.
Förvara tallriken vid -15 till -25 °C
För användning med (utrustning) ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 1, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 12k  Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex
Produkttyp RNAse P Instrument Verifikationsplatta
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 x 96-brunnars tallrik
Kalibreringstyp RNase P-kalibrering, instrumentverifieringsplatta