Läs mer
Applied Biosystems™ VIC™ Dye Spectral Calibration Plate, snabb 96-brunnar
Produktkod. 12373573 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 96-brunnars tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12373573
Brand: Applied Biosystems™ 4432396
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan användas för att underhålla din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, eller QuantStudio™ 12K Flex-system med Fast 96-brunnars block.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna för ditt realtids-PCR-system kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
  • Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad; se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner
Beställningsinfo
Torrisfrakt; lagra tallrikar vid -15° till -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -15 °C till -25 °C
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System
Produkttyp Dye Spectral Calibration Plate
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 x 96-brunnars tallrik
Kalibreringstyp Spektralkalibrering