Läs mer
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Array Card Spectral Calibration Kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterDescription
Includes
Tomma arraykort och sju rör med kalibreringsfärgämnen inklusive: FAM™ färga, VIC™ färga, ROX™ färgämne, ROI-färgämnesblandning, bakgrundsbuffert, FAM/ROX-färgämne, VIC/ROX-färgämne
Den innehåller tomma array-kort och sju rör med kalibreringsfärgämnen inklusive: FAM™ färga, VIC™ färga, ROX™ färgämne, ROI-färgämnesblandning, bakgrundsbuffert, FAM™/ROX™ färga, VIC™/ROX™ färga. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna för din ViiA™ 7, QuantStudio™ 7, eller QuantStudio™ 12K Flex-systemet kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
De Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Array Card Spectral Calibration Kit innehåller tomma array-kort och sju tuber med kalibreringsfärgämnen inklusive: FAM™ färga, VIC™ färga, ROX™ färgämne, ROI-färgämnesblandning, bakgrundsbuffert, FAM™⁄ROX™ färga, VIC™⁄ROX™ färga.
Färgämnesformuleringarna för ViiA™ 7, QuantStudio™ 7, eller QuantStudio™ 12K Flex-systemet kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i realtids-PCR-experiment.
Order Info
Förvara tallrikar vid -15° till -25 °C
Specifications
Specifications
| Formatera | Mikrofluidkort med 384 brunnar |
| Innehåll och lagring | Förvara 7 rör med kalibreringsfärgämnen vid -15 °C till -25 °C |
| Kalibrerat färgämne | FAM, ROX , VIC |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | ViiA |
| Produkttyp | Array Card Spectral Calibration Kit |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Kvantitet | 1 kit |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering, Region-of-Interest (ROI) Kalibrering, Normalisering |