Beskrivning
För användning med AKTA starta ett automatiskt proteinreningssystem. Den manuella insprutningsventilen är en 6-ports roterande ventil som manövreras manuellt för att överföra det förladdade provet till kolonnen. Provslingan (för injektion av små provvolymer [25 L μtill 5 ml], eller a Superloop injektionsslinga för större provvolymer [10 till 150mL]), kan enkelt anslutas till lämpliga portar på ventilen.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 6-ports roterande ventil som manövreras manuellt för att överföra det förladdade provet till kolonnen |
| För användning med (utrustning) | AKTA starta Automated Protein Purification System |