missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lificiguat, MedChemExpress
Beskrivelse
Lificiguat binds to the β subunit of soluble guanylyl cyclase(sGC) with Kd of 0.6-1.1 μM in the presence of CO.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Lificiguat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 170632-47-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H16N2O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | YC-1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (328.58 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?