Läs mer
Lifirafenib, MedChemExpress
Beskrivning
Lifirafenib (BGB-283) is a novel and potent Raf Kinase and EGFR inhibitor with IC50 values of 23 and 29 nM for recombinant BRafV600E and EGFR, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lifirafenib |
| CAS | 1446090-79-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H17F3N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | BGB-283 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (209.02 mM) |
| LEDER | O=C1NC2=NC=CC(OC3=CC=C(O[C@@]4([H])[C@]5([H])[C@@H]4C6=NC7=CC=C(C(F)(F)F)C=C7N6)C5=C3)=C2CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.42 |
| Show More |