Läs mer
Nickel Electro™ Lyft av gavellocket
Produktkod. 15388151 Handla allt Nickel-Electro Produkter
För användning med (utrustning):
2 L och 4 L upprörda bad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15388151
Brand: Nickel Electro™ GL14AF
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa genomskinliga gavellock i plast med hög profil möjliggör utökad användning av badet, ända in i tankens kanter. Nickel Electro™ Lyft av gavellocket har inga dropppunkter för att kontaminera prover och lockets design säkerställer att all kondens återgår till badet.
  • Locket har utformats för att möjliggöra full användning av hela bredden på ett vattenbad med den lägsta höjden på gaveln 45 mm över badet.
  • Denna funktion innebär att provrörsställ eller flaskor kan placeras över hela badets bredd utan att smutsa ner locket, vilket maximerar badets arbetsyta.
  • Designad med kunden i åtanke och säkerställer att där kondens samlas under användning, finns det inga dropppunkter som kan förstöra arbetet i öppna flaskor i vattenbadet.
  • Vattenavdunstning reduceras vid förhöjda temperaturer, vilket bibehåller vattennivån i vattenbadet.
  • Om en tillbehör TC-1 termometer används kan temperaturen avläsas från termometern med locket på plats.
  • Locket passar in i tanken och säkerställer att all kondens rinner tillbaka in i badet och inte ner på sidan på din bänkskiva.
  • Minskar energiförbrukning och driftskostnader för vattenbadet.
  • Isolerat handtag.
Specifikationer
För användning med (utrustning) 2 L och 4 L upprörda bad
Typ Lyft av gavellocket