Läs mer
JULABO™ Lift-Up Badkarsskydd för PURA™ Vattenbad
Produktkod. 16266611
Change view
För användning med (utrustning):
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
16266611 PURA™ 4 -
16276611 PURA™ 10 Varje
16286611 PURA™ 14 -
16296611 PURA™ 22 Varje
16206621 PURA™ 30 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16266611 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9970580
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upplyftande, genomskinligt badskydd för PURA™ Vattenbad upp till 99,9 °C. Skyddar mot vattenförlust genom avdunstning. Badöverdraget är tillverkat av plexiglas och polykarbonat.
  • Tillbehör till PURA™ Vattenbad
  • Förhindra vattenförlust genom avdunstning
  • Skydda prover från kontaminering
  • Tillverkad av plexiglas och polykarbonat
Specifikationer
Beskrivning Lyft upp badskydd
För användning med (utrustning) PURA™ 4
Material Plexiglas och polykarbonat