Läs mer
Riley™ Ligera Eco Innovativa skyddsglasögon utan engångsglas i plast
Produktkod. 30242988 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Produktkod. Kvantitet
30242988 10/Pk.
1 options
Produktkod. 30242988 Leverantör Riley™ Leverantörsnummer RLY00494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.88 SEK
    76.38 SEK / Paket med 1
    Save 47.50 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den första att marknadsföra skyddsglasögon utan engångsplast. Den superlätta Ligera ECO kombinerar maximal passform och komfort med en elegant sportdesign. Levereras i mikrofiberpåse.
  • Superlätt 16,5 g
  • Elegant sportdesign - 10 baskurvor och integrerad nosbit
  • Dubbla gjutna skalmar med TPE skaft för maximal passform och komfort
  • Dubbelbelagda UV400-linser mot repor och imma
  • Panoramalinser erbjuder ett fullständigt skydd och optimal syn
  • Hög slagtålighet under extrema temperaturer (-5 C °till° C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE , UKCA , EN 166:2001
Höjd (engelska) 3,54 tum
Höjd (metrisk) 90 mm
Linstyp 2C-1.2 1 FT CE / Z87+ U6 S / IO 0
Bredd (engelska) 0,79 tum.
Bredd (metrisk) 20 mm
Linsbeläggning UV-behandlad, Anti-dimma, Reptålig
Färg Klart
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Mått (L x B x H) 280 x 20 x 90 mm
För användning med (applikation) Snickeri, yrkesstädning, skogsbruk, allmänt underhåll, arbete
nr per ärende 200
Kvantitet 10/Pk.
Antal per förpackning 10
Storlek Universell
Vikt (engelska) 2 oz.
Vikt (metrisk) 58 mm
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd UV400
Ramtyp Kantlös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Optisk klarhet 1
Mekanisk styrka F T