Läs mer
Riley™ Ligera Eco Innovativa skyddsglasögon utan LED-lins i plast för engångsbruk
Handla allt Skytec ProdukterBeskrivning
- Superlätt 16,5 g
- Elegant sportdesign - 10 baskurvor och integrerad nosbit
- Dubbla gjutna skalmar med TPE skaft för maximal passform och komfort
- Dubbelbelagda UV400-linser mot repor och imma
- Panoramalinser erbjuder ett fullständigt skydd och optimal syn
- Hög slagtålighet under extrema temperaturer (-5 °C till 55 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE , UKCA , EN 166:2001 |
| Höjd (engelska) | 3,54 tum |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |
| Linstyp | 2C-1.4 1 FT KN CE / Z87+ U6 L1.3 / I 1 |
| Bredd (engelska) | 0,79 tum. |
| Bredd (metrisk) | 20 mm |
| Linsbeläggning | UV-behandlad |
| Färg | Klart |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Visa mer |