Beskrivning
- Mångsidiga rengöringsdukar för lättare rengöringsuppgifter.
- Använd dessa hållbara trasor, våta eller torra, för att rengöra damm och smuts, och du kan skölja och återanvända dem vid behov.
- Dessa engångsrengöringsdukar är kompatibla med de flesta kemiska lösningsmedel, så du behöver inte byta dina rengöringsprodukter.
- Kompatibel Top-pak-dispenser har en-i-taget-dosering för att optimera konsumtionen och minimera svinn.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 16,34 tum |
| Längd (metrisk) | 41.5 cm |
| Bredd (engelska) | 13,98 tum |
| Bredd (metrisk) | 35.5 cm |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Förpackningsmängd | 480/Cs. |
| Lager | 1-ply |