Läs mer
Ohaus™ Lätt inkuberande shaker
Produktkod. 15712209 Handla allt Ohaus Produkter
Bana:
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15712209
Brand: Ohaus™ 30391919
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Light Duty Incubating Shaker är designad för applikationer med lättare belastningar som kräver exakta och repeterbara resultat.
  • Designad för att inkubera prover från 10° under omgivningstemperatur till °65 C beroende på modell
  • Har LED-skärmar med styrplatta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 3.6 kg
Hastighetsintervall 100 till 1200 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 65 °C
Amperage 5 A
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Material Aluminiumplattform
Djup (engelska) 17.00 in.
Djup (metriskt) 43.20 cm
Mått (L x B) 43.20 x 27.90 cm
Mått (L x B x H) 43.2 x 27.9 x 27 cm
Höjd (engelska) 10,70 tum.
Höjd (metrisk) 27.0 cm
Längd (engelska) 17.00 in.
Längd (metrisk) 43.20 cm
Bredd (metrisk) 27.90 cm
Modell ISLD04HDG
Stil Borstlös DC-motor; Trippel excentrisk
Timerintervall 1 sek. till 160 timmar.