Läs mer
Polyco Healthline Lätt avfallssäck i en packning
Beskrivning
- Kategori: Avfallssäckar
- Styrka: Lätt tjänst
- Kapacitet: 70 L, 90 L
- Packformat: Flat Pack
- Designad för allmänt hushålls- och industriavfall
- Lämplig för hygienisk avfallshantering på kontor och arbetsplatser
- Tillgängliga färger: Svart
- Säckmått: 457/725 x 850 mm (cirka 18/29 x 34 tum), 457/725 x 975 mm (cirka 18/29 x 39 tum)
- Återvunnet materialinnehåll:
- 100 % återvunnet innehåll (produktkod: LGB34)
- 100 % återvunnet polyeten (Produktkod: 008997)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Slips |
| Färg | Svart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polytene |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 33,5 tum |
| Bredd (engelska) | 18/28,5 tum |
| Produkttyp | Avfallspåse |
| Kapacitet (engelska) | 18,5 gal. |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.