Läs mer
Polyco Healthline Lätta säckar på rull
Produktkod. 31925038
Change view
Kapacitet (metrisk):
75 L
90 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31925038 75 L
31924975 90 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31925038 Leverantör Polyco Healthline Leverantörsnummer W4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.32 SEK
    190.69 SEK / Paket med 250
    Save 388.63 SEK
    67% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Tillverkade av klart material erbjuder dessa säckar en effektiv lösning för lätt vardagsavfall. Finns på rullar i 75 L och 90 L för enkel dosering.
  • Kategori: Avfallssäckar
  • Styrka: Lätt tjänst
  • Kapacitet: 75 L, 90 L
  • Packformat: Rulla
  • Designad för allmänt hushålls- och industriavfall
  • Lämplig för hygienisk avfallshantering på kontor och arbetsplatser
  • Tillgängliga färger: Klar
  • Återvunnet materialinnehåll:
    • 100 % återvunnet innehåll (Produktkod: W4)
    • 30 % återvunnet innehåll (produktkod: LSROLL)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Slips
Färg Klart
Disponibel För engångsbruk
Material Polytene
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 34 tum
Bredd (engelska) 15/28,9 tum
Produkttyp Avfallspåse
Kapacitet (engelska) 19,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 75 L
Längd (metrisk) 864 mm
Bredd (metrisk) 381/735 mm
Visa mer Visa mindre
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.