Läs mer
OHAUS™ Light Duty Shaker
Produktkod. 15782199 Handla allt Ohaus Produkter
Bana:
3 mm
15 mm
Bärande kapacitet (metrisk):
3,6 kg
Controllertyp:
Analog
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15782199
Brand: OHAUS™ 30391900
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
OHAUS™ Light Duty Shaker is designed for applications with lighter loads that require accurate and repeatable results.
  • Digital Control
    • Ideal for a wide variety of general purpose shaking applications
    • Tray includes a non-skid rubber mat
    • Remove the mat to mount a variety of optional flask clamps or test tube racks directly onto the tray
    • LED displays for speed and time
  • Analog Control
    • Designed for educational labs or basic shaking applications
    • Variable speed microprocessor control
    • Low profile design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 3,6 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±2% of set speed
Hastighetsintervall 100 to 1200 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metriskt) -10°C to +60°C
Amperage 5 A
Produkttyp Shaker, Light Duty
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Pluggtyp EU Plug
Material Aluminum Platform
Djup (engelska) 16.30 in.
Djup (metriskt) 41.30 cm
Mått (LxB) Plattform 29.9 x 22.2 cm
Mått (L x B x H) 41.3 x 26 x 10.8 cm
Höjd (engelska) 4.30 in.
Höjd (metrisk) 10.8 cm
Längd (engelska) 16.30 in.
Längd (metrisk) 41.30 cm
Bredd (engelska) 10.30 in.
Bredd (metrisk) 26.00 cm
Vikt (engelska) 24 lb.
Vikt (metrisk) 10.900 kg
Controllertyp Digital
Beskrivning Shaker, Light Duty, SHLD0403DG, EU
Modell SHLD0403DG
Motortyp Brushless DC Motor, Triple Eccentric
Timerintervall 1 sec. to 160 hr.