Läs mer
OHAUS™ Light Duty Shaker
Produktkod. 15792199 Handla allt Ohaus Produkter
Bana:
3 mm
15 mm
Controllertyp:
Analog
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Bärande kapacitet (metrisk):
3,6 kg
Produktkod. 15792199
Brand: OHAUS™ 30391907
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
OHAUS™ Light Duty Shaker is designed for applications with lighter loads that require accurate and repeatable results.
  • Digital Control
    • Ideal for a wide variety of general purpose shaking applications
    • Tray includes a non-skid rubber mat
    • Remove the mat to mount a variety of optional flask clamps or test tube racks directly onto the tray
    • LED displays for speed and time
  • Analog Control
    • Designed for educational labs or basic shaking applications
    • Variable speed microprocessor control
    • Low profile design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Hastighetskontroll noggrannhet ±2% of set speed
Hastighetsintervall 100 to 1200 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metriskt) -10°C to +60°C
Amperage 5 A
Håller Microplates, Microtube Racks
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Material Aluminum Platform
Djup (engelska) 16.30 in.
Djup (metriskt) 41.30 cm
Mått (LxB) Plattform 27.9 x 19.7 cm
Mått (L x B x H) 41.3 x 26 x 10.8 cm
Höjd (engelska) 4.30 in.
Höjd (metrisk) 10.8 cm
Längd (engelska) 16.30 in.
Längd (metrisk) 41.30 cm
Bredd (engelska) 10.30 in.
Bredd (metrisk) 26.00 cm
Vikt (engelska) 24 lb.
Vikt (metrisk) 10.900 kg
Controllertyp Digital
Beskrivning Shaker, Light Duty, SHLDMP03DG, EU
Modell SHLDMP03DG
Motortyp Brushless DC Motor, Triple Eccentric
Antal positioner 4 Microplates/2 microtube Racks
Timerintervall 1 sec. to 160 hr.