Specifikationer
| Smältpunkt | 288°C |
| CAS | 5141-20-8 |
| Molekylformel | C37H34N2Na2O9S3 |
| MDL-nummer | 12121 |
| InChI-nyckel | DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | disodium;3-[[N-ethyl-4-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-(4-sulfonatophenyl)methyl]anilino]methyl]benzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 792.844 |
| PubChem CID | 21223 |
| ChEBI | CHEBI:87065 |
| Visa mer |