Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ljusgrön SF Gulaktig
Produktkod. 11460947
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460947 50 g 50g
11450947 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460947 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B23330.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5141-20-8 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.844 g/mol
Användbar som en allmän plasmafärgning, som en histologisk färgning och en cytologisk motfärgning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5141-20-8
Molekylformel C37H34N2Na2O9S3
Molekylvikt (g/mol) 792.844
MDL-nummer MFCD00012121
InChI-nyckel DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Green 5; C.I. 42095
PubChem CID 21223
ChEBI CHEBI:87065
IUPAC-namn dinatrium;3-[[N-etyl-4-[[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]azaniumyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-(4-sulfonatofenyl)metyl]anilino]metyl]bensensulfonat
LEDER CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Light Green SF Yellowish
Smältpunkt ∼288°C (decomposition)
Beilstein 5717828
Merck Index 14,5485
Formel vikt 792.86
Kvantitet 50 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.