Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ljusgrön SF , Gulaktig, ren biologisk fläck med hög renhet
Produktkod. 10791501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10791501 10 g Glasflaska 10g
10269203 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10791501 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229770100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5141-20-8 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.844 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5141-20-8
Molekylformel C37H34N2Na2O9S3
Molekylvikt (g/mol) 792.844
MDL-nummer MFCD00012121
InChI-nyckel DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Green 5, C.I. 42095
PubChem CID 21223
ChEBI CHEBI:87065
IUPAC-namn dinatrium;3-[[N-etyl-4-[[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]azaniumyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-(4-sulfonatofenyl)metyl]anilino]metyl]bensensulfonat
LEDER CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Light Green SF, Yellowish
Smältpunkt 288.0°C
Namnnotering Pure
Absorptionsförhållande 0.96 to 1.16
Beilstein 14, 856
Merck Index 15, 5538
Löslighetsinformation Solubility in water: 200g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 629 to 634nm (H2O, 5mg/L, 1cm)
Formel vikt 792.84
Förlust vid torkning 10% max. (1 g, 110°C, 2 hrs)
Procent renhet ≥60% (TiCl3-titr.) (on substance as is)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Lila
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver, Kristaller eller Kristallint Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.