Läs mer
Light Green SF Yellowish (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30467925
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30467925 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30467925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3979682.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Light Green SF
CAS 5141-20-8
Molekylformel C37 H34 N2 O9 S3 . 2 Na
Kvantitet 2.5 g
Synonym Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](4-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt, Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]ami
InChI formel InChI=1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-7-5-9-35(23-27)50(43,44)45)32-17-11-29(12-18-32)37(31-15-21-34(22-16-31)49(40,41)42)30-13-19-33(20-14-30)39(4-2)26-28-8-6-10-36(24-28)51(46,47)48;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/
LEDER [Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)c5ccc(cc5)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium;3-[[N-ethyl-4-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-(4-sulfonatophenyl)methyl]anilino]methyl]benzenesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 792.848
Formel vikt 792.122