Läs mer
Syngene™ 2D-ljusmodul för Gbox XX6 och XX9
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12867004 Handla allt Syngene Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Gbox Chemi XX6/9
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12867004 Gbox Chemi XX6/9 Varje
1 options
Produktkod. 12867004 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer DYVLIGHTMOD
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Syngene™ 2D-ljusmodul för Gbox XX6 och XX9 är en CY dye edge ljusmodul (28x21cm) med lågfluorescerande plattor för infångning av 2D DIGE-geler.
  • Krävs för multiplexering CY färgämnen
  • Innehåller rött, grönt och blått multiplexljus
Specifikationer
För användning med (applikation) 2d DIGE-elektroforesavbildning
För användning med (utrustning) Gbox Chemi XX6/9
Ljuskälla LED