Beskrivning
LED-växtljusmodul med 16 LED-lampor
Innehåller:
- 3-kanals styrenhet
- Friskluftspump
- Oberoende strömförsörjning
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF0, KBF01 PRO 720 |
| Material | Glas |
| Typ | Belysning |
| Funktioner | 16 LED Strip-ljus |