Läs mer
Thermo Scientific™ Ljusmodul för växttillväxt
Produktkod. 16441135 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Växttillväxt
Produktkod. För användning med (applikation)
16441135 Växttillväxt
1 options
Produktkod. 16441135 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50158128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37900.00 SEK
    37336.72 SEK / Paket med 1
    Save 563.28 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Material: Rostfritt stål; För användning med: Alla Thermo Scientific och Forma vertikala ljuskammare - modeller 3906, 3909, 3928, 3942, 3943
Ljusmodul med 7 lysrör. Välj modul baserat på din ansökan: ICH fotostabilitetstestning, växttillväxt, djurkläckning. Fluorescerande lampor varierar beroende på vald modul för att tillgodose specifika ljuskrav för tillämpningen. Vänligen byt ut a
Ljusmodul för provexponering med definierat ljus. Välj bland tre applikationsbaserade versioner:
  • För ICH-stabilitetstestning tillåter modulens ljus fotostabilitetstest enligt ICH-riktlinjerna på 170 timmar. Ersättningslampa 50158286.
  • För växttillväxt är modulens ljus hög i blått och rött för idealisk tillväxt av växter. Ersättningslampa kit 50158287.
  • För kläckning av djur efterliknar modulens ljus dagsljus. Ersättningslampa kit 50158287.
    OBS: Byt alla 7 glödlampor samtidigt för jämn ljusfördelning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ljusmodulväxttillväxt - för användning med vertikala ljuskammare
För användning med (utrustning) Alla Thermo Scientific och Forma vertikala ljuskammare - modeller 3906, 3909, 3928, 3942, 3943
Belysning LED
Material Rostfritt stål
Typ Ljusmodul
För användning med (applikation) Växttillväxt
Rammaterial Stål, rostfritt
Inkluderar 7 stycken lysrör
Garanti 2 år
Fraktvikt (engelska) 59.5 lbs
Fraktvikt (metrisk) 27 kg
Vikt (engelska) 27.8 lbs
Vikt (metrisk) 12.6 kg