Beskrivning
Ljusmodul med 7 lysrör. Välj modul baserat på din ansökan: ICH fotostabilitetstestning, växttillväxt, djurkläckning. Fluorescerande lampor varierar beroende på vald modul för att tillgodose specifika ljuskrav för tillämpningen. Vänligen byt ut a
Ljusmodul för provexponering med definierat ljus. Välj bland tre applikationsbaserade versioner:
- För ICH-stabilitetstestning tillåter modulens ljus fotostabilitetstest enligt ICH-riktlinjerna på 170 timmar. Ersättningslampa 50158286.
- För växttillväxt är modulens ljus hög i blått och rött för idealisk tillväxt av växter. Ersättningslampa kit 50158287.
- För kläckning av djur efterliknar modulens ljus dagsljus. Ersättningslampa kit 50158287.
OBS: Byt alla 7 glödlampor samtidigt för jämn ljusfördelning.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ljusmodul djurkläckning - för användning med vertikala ljuskammare |
| För användning med (utrustning) | Alla Thermo Scientific och Forma vertikala ljuskammare - modeller 3906, 3909, 3928, 3942, 3943 |
| Belysning | LED |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Ljusmodul |
| För användning med (applikation) | Djur/insekter kläcks |
| Rammaterial | Stål, rostfritt |
| Inkluderar | 7 stycken lysrör |
| Garanti | 2 år |
| Fraktvikt (engelska) | 59.5 lbs |
| Visa mer |