Läs mer
Hirschmann™ Ljusskyddsfönster
Produktkod. 11652239
Change view
För användning med (utrustning):
opus™
Produktkod. För användning med (utrustning)
11652239 opus™
1 options
Produktkod. 11652239 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9586060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00 SEK
    177.83 SEK / Paket med 1
    Save 95.17 SEK
    34% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnstensfärgat skyddsfönster för UV-känsliga media, används med opus™ och solarus™ .
  • Bärnstensfärgat observationsfönster
  • För skydd av UV-känsliga media
Specifikationer
Beskrivning För ljuskänsliga media
Typ UV-skyddsfönster
Inkluderar 1
För användning med (utrustning) opus™