Läs mer
Invitrogen™ Mänskligt LJUS/TNFSF14 ELISA Utrustning
Produktkod. 15435163
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435163 96 tester 1 uppsättning
17185589 5 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435163 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EHTNFSF14
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Det mänskliga LJUSET (TNFSF14) ELISA kvantifierar Hu LIGHT i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu LIGHT. Metodens princip The Human LIGHT solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Apoptos, eller programmerad celldöd, inträffar under normal cellulär differentiering och utveckling av flercelliga organismer. Apoptos induceras av vissa cytokiner inklusive TNF (tumörnekrosfaktor) och Fas-ligand från TNF-familjen genom deras dödsdomän som innehåller receptorer, TNFR1 (tumörnekrosfaktorreceptor 1) och Fas. Celldödssignaler transduceras av adaptermolekyler som innehåller dödsdomän (DD) och medlemmar av proteasfamiljen ICE (interleukin-1-beta-omvandlande enzym)/CED-3 (C. elegans dödsreceptor-3). En ny DD-innehållande molekyl klonades nyligen från mus, människa och apa och betecknades Daxx (dödsassocierat protein 6). Daxx binder specifikt till Fas dödsdomän och förstärker Fas-inducerad apoptos och aktiverar Jun N-terminal kinas (JNK)-vägen. Daxx är allmänt uttryckt i foster- och vuxna mänskliga och musvävnader, vilket indikerar dess viktiga funktion i Fas-signalvägar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer O43557
Analysintervall 8,23 till 6000 pg/ml
Analyskänslighet 15 pg/mL
Kalibreringsområde 15 pg/ml till 6000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Andra proteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med någon av de testade cytokinerna: Humant angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL- 12 p13,- IL-12 p50,-IL IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-2, TNF TIMP-2, TNF-beta, TIMP-2, TNF-beta, VEGF.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 8740
Gensymbol CD258,HVEML,LIGHT,LTg
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptos
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym UNQ391/PRO726, CD258, HVEML, LIGHT, LTg, TR2
Mål LJUS
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter