Läs mer
Invitrogen™ Mänskligt LJUS/TNFSF14 ELISA Utrustning
Produktkod. 17728043
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
Produktkod. Kvantitet
17728043 10 x 96 tester
1 options
Produktkod. 17728043 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EHTNFSF14X10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Apoptos, eller programmerad celldöd, inträffar under normal cellulär differentiering och utveckling av flercelliga organismer. Apoptos induceras av vissa cytokiner inklusive TNF (tumörnekrosfaktor) och Fas-ligand från TNF-familjen genom deras dödsdomän som innehåller receptorer, TNFR1 (tumörnekrosfaktorreceptor 1) och Fas. Celldödssignaler transduceras av adaptermolekyler som innehåller dödsdomän (DD) och medlemmar av proteasfamiljen ICE (interleukin-1-beta-omvandlande enzym)/CED-3 (C. elegans dödsreceptor-3). En ny DD-innehållande molekyl klonades nyligen från mus, människa och apa och betecknades Daxx (dödsassocierat protein 6). Daxx binder specifikt till Fas dödsdomän och förstärker Fas-inducerad apoptos och aktiverar Jun N-terminal kinas (JNK)-vägen. Daxx är allmänt uttryckt i foster- och vuxna mänskliga och musvävnader, vilket indikerar dess viktiga funktion i Fas-signalvägar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer O43557
Analysintervall 8,23 till 6000 pg/ml
Analyskänslighet 15 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 8740
Gensymbol TNFSF14
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål LJUS
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter