Beskrivning
Ljus/UV-skydd är en funktion för att skydda operatörens ögon. Detta fabriksinstallerade tillval släcker det vertikala ljuset när dörren öppnas. Rekommenderas för ICH fotostabilitetstestning. Rekommenderas inte för växttillväxt / kläckning av djur, eftersom
- Ljus/UV-skydd för operatörens ögon.
- Fabriksinstallerat tillval släcker det vertikala ljuset när dörren öppnas
- Rekommenderas för ICH-fotostabilitetstestning
- Rekommenderas inte för växttillväxt/kläckning av djur eftersom att tända och släcka lampan kan stressa växter och djur
- Operatören kan bära skyddsglasögon som ett alternativt skydd.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Ljus / UV-skydd - ljus av med öppen dörr |
| För användning med (utrustning) | Alla Thermo Scientific och Forma vertikala ljuskammare - modeller 3906, 3909, 3928, 3942, 3943 |
| Belysning | LED |
| Typ | Ljus-/UV-skydd |
| För användning med (applikation) | Lätt applicering - rekommenderas för ICH fotostabilitetstestning |
| Inkluderar | Fabriksinstallerad dörrbrytare |