Läs mer
Berthold Technologies LightCompass™ Dessutom programvara för datainsamling, analys och rapportering
Handla allt Berthold Technologies ProdukterBeskrivning
Arbetsflöde
Protokolluppsättning
- Skapa eller öppna en plattlayout.
- Öppna ett förinbyggt protokoll (inkluderar instrumentinställningar, analysfunktioner och export-/utskriftsinställningar), använd det som mall eller bygg ett nytt med protokollguiden.
- Skapa helt anpassade protokoll om detaljerad kontroll krävs.
Mätmöjligheter
- Dosering av reagenser och inkubationssteg
- Slutpunkt
- Kinetik (inklusive långsiktiga/upprepade mätningar över flera dagar)
- Våglängdsskanning
- Områdeskanning
- Flera mätlägen inom ett enda protokoll
Dataanalys
- Standardkurvor med kurvanpassningsalternativ: linjär, polynom, 4PL, slätad kubisk spline, andra
- Tröskelbaserad klassificering för kvalitativa analyser
- Anpassade formler
- Kvantitativa och kvalitativa analysverktyg
- Avvikarkorrigering
- Obegränsade beräkningsmatriser
- Beräkning av utspädningsfaktor
- Generering av skräddarsydda analysrapporter
Datahantering och efterlevnad
- Skriv ut eller exportera resultat till Excel eller LIMS
- Användarkonton med konfigurerbara nivåer, hierarkier och lösenordsskydd
- Active Directory-integration
- Revisionsspår med automatiserade loggfiler
- QC/valideringsinställningar med godkänd/underkänd kriterier
- Säker datalagring (lokalt filsystem eller fjärrserver SQL )
- FDA 21 CFR Part 11 och EU: GMP s bilaga 11-efterlevnad
- Kontrollhistorik för validering
- Verifiering av testobjekt
Prov- och plåthantering
- Providentifiering (manuell eller streckkod)
- Tallrikarrangör (exempel-ID-definition, förberedelse)
- Automatiserad filnamnsgenerering
- Parameterfilval med streckkod
- Automation Server-stöd
Användningsområden
- ELISA
- Kvantifiering av nukleinsyror och proteiner
- Reportergenanalyser
- Dos-respons-analyser
- Kinetiska analyser
- BRET
- TR-FRET och HTRF™
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Programvara för mikroplattläsare |