Läs mer
Berthold Technologies LightCompass™ Professionell programvara för datainsamling, analys och rapportering
Produktkod. 31777373 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Produkttyp:
Programvara för mikroplattläsare
Produktkod. Produkttyp
31777373 Programvara för mikroplattläsare
1 options
Produktkod. 31777373 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 37854403
Beräknad leverans: 20-11-2026
Avancerad vetenskaplig programvara för datainsamling, analys och rapportering med flexibla protokoll, kurvanpassning och stöd för revisionsspår.
Arbetsflöde
Protokolluppsättning
  • Skapa eller öppna en plattlayout.
  • Öppna ett förinbyggt protokoll (inkluderar instrumentinställningar, analysfunktioner och export-/utskriftsinställningar), använd det som mall eller bygg ett nytt med protokollguiden.
  • Skapa helt anpassade protokoll om detaljerad kontroll krävs.
Mätmöjligheter
  • Dosering av reagenser och inkubationssteg
  • Slutpunkt
  • Kinetik (inklusive långsiktiga/upprepade mätningar över flera dagar)
  • Våglängdsskanning
  • Områdeskanning
  • Flera mätlägen inom ett enda protokoll
Dataanalys
  • Standardkurvor med kurvanpassningsalternativ: linjär, polynom, 4PL, slätad kubisk spline, andra
  • Tröskelbaserad klassificering för kvalitativa analyser
  • Anpassade formler
  • Kvantitativa och kvalitativa analysverktyg
  • Avvikarkorrigering
  • Obegränsade beräkningsmatriser
  • Beräkning av utspädningsfaktor
  • Generering av skräddarsydda analysrapporter
Datahantering och efterlevnad
  • Skriv ut eller exportera resultat till Excel eller LIMS
  • Användarkonton med konfigurerbara nivåer, hierarkier och lösenordsskydd
  • Active Directory-integration
  • Revisionsspår med automatiserade loggfiler
  • QC/valideringsinställningar med godkänd/underkänd kriterier
  • Säker datalagring (lokalt filsystem eller fjärrserver SQL )
  • FDA 21 CFR Part 11 och EU: GMP s bilaga 11-efterlevnad
  • Kontrollhistorik för validering
  • Verifiering av testobjekt
Prov- och plåthantering
  • Providentifiering (manuell eller streckkod)
  • Tallrikarrangör (exempel-ID-definition, förberedelse)
  • Automatiserad filnamnsgenerering
  • Parameterfilval med streckkod
  • Automation Server-stöd
Användningsområden
  • ELISA
  • Kvantifiering av nukleinsyror och proteiner
  • Reportergenanalyser
  • Dos-respons-analyser
  • Kinetiska analyser
  • BRET
  • TR-FRET och HTRF™
Specifikationer
Produkttyp Programvara för mikroplattläsare