Läs mer
Berthold Technologies LightCompass™ Uppgradera från Plus till Professional
Produktkod. 31777379 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Produkttyp:
Mjukvaruuppgraderingspaket
Produktkod. Produkttyp
31777379 Mjukvaruuppgraderingspaket
1 options
Produktkod. 31777379 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 37854407
Beräknad leverans: 20-11-2026
Uppgradera till avancerade vetenskapliga programvarufunktioner för datainsamling, analys och rapportering med flexibla protokoll och stöd för revisionsspår.
Arbetsflöde
  • Skapa eller öppna plattlayouter
  • Använd förinstallerade protokoll (instrumentinställningar och analys samt export/utskrift inkluderade)
  • Skapa nya protokoll med protokollguiden eller bygg helt anpassade protokoll
  • Analysera data inom protokollet
  • Skriv ut resultat eller exportera till Excel eller LIMS
Mätlägen
  • Dosering av reagenser och inkubationssteg
  • Slutpunkt
  • Kinetik (inklusive långtids-/upprepade mätningar)
  • Våglängdsskanning
  • Områdeskanning
  • Flera mätlägen inom ett och samma protokoll
Dataanalys
  • Standardkurvor med kurvanpassning (linjär, polynomisk, 4PL, utjämnad kubisk spline, andra)
  • Tröskelbaserad klassificering för kvalitativa analyser
  • Anpassade formler
  • Kvantitativ och kvalitativ analys
Dataintegritet och efterlevnad
  • Användarhantering med rollbaserad åtkomst
  • QC/validering med godkänd/underkänd kriterium
  • Säker datalagring (lokalt filsystem eller fjärrserver SQL )
  • Granskningsspår av användar- och dataåtgärder
  • FDA 21 CFR Part 11 och EU: GMP s bilaga 11-efterlevnad
Användningsområden
  • ELISA
  • Kvantifiering av nukleinsyror och proteiner
  • Reportergenanalyser
  • Dos-respons-analyser
  • Kinetiska analyser
  • BRET
  • TR-FRET och HTRF™
Ytterligare funktioner i Professional Edition
Inkluderar alla Plus-funktioner, plus:
  • Obegränsade beräkningsmatriser
  • Beräkning av utspädningsfaktor
  • Användarkonton med konfigurerbara nivåer och lösenordsskydd
  • Active Directory-integration
  • Konfigurerbara användarhierarkier
  • Revisionsspår med automatiserad generering av loggfiler
  • Tallrikarrangör (exempel på ID-definition och förberedelse)
  • Automatiserad filnamnsgenerering
  • Kontrollhistorik för validering
  • Verifiering av testobjekt
  • Parameterfilval med streckkod
Specifikationer
Produkttyp Mjukvaruuppgraderingspaket