Läs mer
Cole-Parmer™ Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixer
Produktkod. p-7224906 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Hastighet:
20 till 280 rpm
20 till 350 rpm
20 to 280 rpm
Modell:
EV5P25A1D36
EV5P25A1F48
EV5P25A1J60
EV5P25ET1F48
EV5P25M1E36
EV5P25M1F48
EV5P25M1J60
EV5P25T1F48
EV5P25T1J60
EV5P50A2L36
EV5P50M2L36
EV5P50T2L36
EV5P5OAIP60
EV6P75M2X60
EV6P75T2T48
EV6P75T2X60
Motortyp:
Luftdriven
TEFC
TENV
XPRF
Vridmoment:
1440 tum oz.
2701 in. oz.
2701 tum oz.
720 tum oz.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15427453
Brand: Cole-Parmer™ 5031028
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixers är idealiska för att blanda dina högviskösa material eller stora partier av vattenliknande vätskor. Alla modeller håller hastigheter från 20 till 350 rpm (förhållande 20:1) och genererar tillräckligt med vridmoment för att blanda högviskösa vätskor.
  • Innehåller:
    • 316 SS axel, 316 SS A-310 impeller, och drivpenna med ställskruv.
    • Modellerna 50310-68, -70 och -72 inkluderar även proppadapter och ett hopfällbart pumphjul.
  • Mer om denna artikel:
    • Dessa växeldrivna blandare med variabel hastighet är idealiska för att blanda dina högviskösa material eller stora partier av vattenliknande vätskor. Alla modeller håller hastigheter från 20 till 350 rpm (förhållande 20:1) och genererar tillräckligt med vridmoment för att blanda högviskösa vätskor.
    • Kugghjulsdrivna mixerfäste med 20°> offset tankklämma (ingår). Finns som antingen luftdriven eller elektrisk blandare.
    • Välj mellan tre hastighetsalternativ; 20 till 350 rpm (förhållande 20:1), 20 till 280 rpm (förhållande 14:1), eller fast hastighet på 350 eller 280 rpm. De ⁄3 4-hk blandarna genererar gott om vridmoment för dina högviskösa applikationer.
Specifikationer
Hastighet 20 till 280 rpm
Diameter (engelska) Skaft 0,75 tum
Diameter (metrisk) axel 19.05 mm
Hästkraft 3/4 hp
Inkluderar 316 SS axel, 316 SS A-310 impeller och drivpinne med ställskruv
Material 316 rostfritt stål
Modell EV6P75M2X60
Motortyp TENV
Vridmoment 2701 tum oz.