Beskrivning
- Stort urval låter dig anpassa mixerkapaciteten till din specifika applikation
- Blanda upp till 50 liter vätska.
- Dessa blandare erbjuder mer hästkrafter och vridmoment än de små batchblandarna
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 1750 varv/min |
| Spänning | 208/230 V |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,75 tum |
| Diameter (metrisk) axel | 19.05 mm |
| Hästkraft | 1/4 hp |
| Beskrivning | Direktdriven mixer med högt vridmoment |
| Inkluderar | 316 axel av rostfritt stål (SS), 316 SS A-310 impeller och en drivpinne med ställskruv. |
| Material | 316 rostfritt stål |
| Modell | EV1P25ET1C48 |
| Motortyp | XPRF |
| Visa mer |