Beskrivning
- Stort urval låter dig anpassa mixerkapaciteten till din specifika applikation
- Blanda upp till 50 liter vätska.
- Dessa blandare erbjuder mer hästkrafter och vridmoment än de små batchblandarna
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 1800 varv/min |
| Hästkraft | 1/4 hp |
| Beskrivning | Direktdriven mixer med högt vridmoment |
| Inkluderar | 316 axel av rostfritt stål (SS), 316 SS A-310 impeller och en drivpinne med ställskruv. |
| Material | 316 rostfritt stål |
| Modell | EVIP25AIC48 |
| Motortyp | Luftdriven |
| Tryck (engelska) Lufttillförsel | 60 psi |
| Vridmoment | 140 tum oz. |
| Typ | Direktdriven mixer |