Läs mer
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) AMCA Antibody Labeling Kit
Produktkod. 18045416 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. 18045416
Brand: Novus Biologicals™ 3130005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Antibody labeling kit
Lightning-Link™ Rapid is an innovative technology that enables direct labeling of proteins, peptides or other biomolecules for use in R&D applications, drug discovery and the development of diagnostic kits
Kit Contents:
  • 1 vial of LL Rapid Modifier reagent
  • 1 vial of LL Rapid Quencher reagent
  • 1 glass vial of Lightning-Link™ Rapid mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 μg
Produkttyp Antibody Labeling Kit
Innehåll och lagring -20°C