Läs mer
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC Antibody Labeling Kit
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 mg
100 μg
30 μg
300 μg
Beskrivning
Allophycocyanin is a large 105kDa fluorescent phycobiliprotein commonly used in FACS analysis. It absorbs at 650nm and emits at 662nm.
Beställningsinfo
Quantity
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kvantitet | 100 μg |
| Konjugera | APC (Allophycocyanin) |
| Kit Innehåll | Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-AP Modifier reagent, 1 vial of LL-AP Quencher reagent |
| Produkttyp | APC Antibody Labeling Kit |