Läs mer
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Fluorescein Antibody Labeling Kit
Produktkod. 18796083 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 mg
30 μg
300 μg
Produktkod. 18796083
Brand: Novus Biologicals™ 7070015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applications: Immunofluorescence
Fluorescein is a fluorophore widely used in biological analysis, with a pH dependent absorption and emission spectrum. In TBS LL-Fluorescein shows an absorption maximum at 494 nm and an emission maximum at 520 nm.
Beställningsinfo
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 1 mg
Konjugera FITC
Kit Innehåll Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-AP Modifier reagent, 1 vial of LL-AP Quencher reagent
Produkttyp Fluorescein Antibody Labeling Kit