Läs mer
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Glucose Oxidase Antibody Labeling Kit
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
30 μg
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Antibody Labeling Kit |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kvantitet | 30 μg |
| Mål | Lightning-Link Glucose Oxidase |