Läs mer
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit Produktkod.: 18779663
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit
Produktkod. 18779663 Handla allt Bio Techne Produkter
30 μg
Kvantitet:
1 mg
100 μg
30 μg
300 μg
Produktkod. 18779663
Brand: Novus Biologicals™ 7630030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applications: Flow Cytometry, Electron Microscopy, Flow (Cell Surface)
PerCP/Cy5.5 is a tandem conjugate. The PerCP is excited at 482nm and functions as an energy donor for the Cy5.5. Energy is transferred from the PerCP to the Cy5.5 via energy resonance transfer. The Cy5.5 emits the energy received from the PerCP in the form of long wavelength light at 700nm.
Beställningsinfo
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 30 μg
Konjugera PerCP/Cy5.5
Kit Innehåll Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher FD reagent
Produkttyp PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) PerCP-Cy5.5 Antibody Labeling Kit >