Läs mer
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Alexa Fluor 555 Antibody Labeling Kit
Produktkod. 18095394 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 mg
100 μg
30 μg
300 μg
Produktkod. 18095394
Brand: Novus Biologicals™ 3330005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Antibody labeling kit
Lightning-Link™ Rapid Antibody Labeling kits enable direct labeling of antibodies, proteins, peptides or other biomolecules and allow conjugations to be set up in seconds, and used within minutes (less than 20 minutes).
Kit Contents:
  • 1 vial of LL Rapid Modifier reagent
  • 1 vial of LL Rapid Quencher reagent
  • Lightning-Link™ Rapid mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 μg
Produkttyp Antibody Labeling Kit
Innehåll och lagring -20°C