Läs mer
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Alexa Fluor 568 Antibody Labeling Kit
Produktkod. 18064636 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 mg
100 μg
30 μg
300 μg
Produktkod. 18064636
Brand: Novus Biologicals™ 3340010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Antibody labeling kit
Lightning-Link™ Rapid Antibody Labeling kits enable direct labeling of antibodies, proteins, peptides or other biomolecules and allow conjugations to be set up in seconds, and used within minutes (less than 20 minutes).
Kit Contents:
  • Lightning-Link™ Rapid mix
  • 1 vial of LL Rapid Quencher reagent
  • 1 vial of LL Rapid Modifier reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 300 μg
Produkttyp Antibody Labeling Kit
Innehåll och lagring -20°C