Läs mer
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Atto565 Antibody Labeling Kit
Produktkod. p-7070020 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
30 μg
300 μg
Produktkod. 18058555
Brand: Novus Biologicals™ 3510030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applications: Flow Cytometry
Atto565 is one of a new generation of fluorescent labels. It has a strong absorption at 563nm, high fluorescence at 592nm (extinction coefficient 1.2 x10&superscript_begin;5&superscript_end; cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and quantum yield.
Beställningsinfo
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 30 μg
Konjugera Atto 565
Produkttyp Rapid Atto565 Antibody Labeling Kit