Läs mer
Thermo Scientific™ LightShift™ Kemiluminescerande EMSA-kit
Produktkod. 10188593 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Formulering:
Flerkomponentskit med reagenser för DNA-proteinbindningsreaktioner och blot-detektion
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Formulering Förpackningsstorlek
10188593
Flerkomponentskit med reagenser för DNA-proteinbindningsreaktioner och blot-detektion
1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10188593 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20148
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Identifiera och karakterisera protein-DNA-bindande interaktioner av EMSA med detta utomordentligt robusta och känsliga system.
Thermo Scientific™ LightShift Chemiluminescent EMSA Kit är ett utomordentligt robust och känsligt system för att utföra elektroforetiska mobilitetsskiftanalyser (EMSA) för att identifiera och karakterisera protein-DNA-bindande interaktioner.
Kitet innehåller reagenser för att ställa in och anpassa protein:DNA-bindningsreaktioner, en kontrolluppsättning av DNA och proteinextrakt för att testa kitsystemet, stabiliserat streptavidin-HRP-konjugat för att undersöka det biotinmärkta DNA-målet och en exceptionellt känslig kemiluminescerande substratmodul för detektion. Principen för LightShift™ EMSA-detektion liknar en Western blot. Biotin-ändmärkt duplex-DNA inkuberas med ett nukleärt extrakt eller renad faktor och underkastas elektrofores på en naturlig gel. DNA:t överförs sedan snabbt (30 minuter) till ett positivt nylonmembran, UV-tvärbundet, sonderas med streptavidin-HRP-konjugat och inkuberas med substratet. Protokollet från märkning till resultat kan utföras på en enda dag. Allt du behöver för att utföra analysen är renat DNA-mål som har slutmärkts med biotin, proteinextraktet du vill testa, nylonmembran och grundläggande elektroforesutrustning. DNA-mål kan syntetiseras med 5'- eller 3'-biotinmärkningar eller så kan de märkas efter syntes med Thermo Scientific Biotin 3'-ände DNA-märkningskit (delnr 89818). Nukleära, cytosoliska eller helcellsproteinextrakt kan erhållas genom en mängd olika metoder, inklusive Thermo Scientific NE-PER Nukleär och cytoplasmatisk extraktionsreagenssats (delnr. 78833).
Höjdpunkter:
  • Inkluderar EBNA-kontrollsystem för att hjälpa nya användare att utveckla en fungerande analys och förstå de metoder som används för att bekräfta bindningsinteraktionsspecificitet
  • Utmärkt för att upptäcka proteiner med låg förekomst i kärnextrakt
  • Känslighet som överträffar radioaktiva och digoxigeninmetoder
  • Kompatibel med tidigare etablerade bindningsförhållanden för populära DNA:proteininteraktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering
Flerkomponentskit med reagenser för DNA-proteinbindningsreaktioner och blot-detektion
För användning med (applikation) Elektroforetiska mobilitetsskiftanalyser (EMSA) för att identifiera och karakterisera protein-DNA-bindande interaktioner
Inkluderar LightShift Optimerings- och kontrollsats (20148X), 1 kit; Kemiluminescerande nukleinsyradetektionsmodul (89880), 1 kit
Antal reaktioner 100 bindningsreaktioner och detektion på 800 cm 2 membran (10 mini-gel blots)
Produkttyp LightShift Kemiluminescerande EMSA-kit