Läs mer
Thermo Scientific™ LightShift™ EMSA Optimization and Control Kit
Produktkod. 10219663 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10219663 100 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10219663 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20148X
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Identifiera och karakterisera protein-DNA-bindande interaktioner av EMSA med detta utomordentligt robusta och känsliga system.
Thermo Scientific™ LightShift Chemiluminescent EMSA Kit är ett utomordentligt robust och känsligt system för att utföra elektroforetiska mobilitetsskiftanalyser (EMSA) för att identifiera och karakterisera protein-DNA-bindande interaktioner.
Kitet innehåller reagenser för att ställa in och anpassa protein:DNA-bindningsreaktioner, en kontrolluppsättning av DNA och proteinextrakt för att testa kitsystemet, stabiliserat streptavidin-HRP-konjugat för att undersöka det biotinmärkta DNA-målet och en exceptionellt känslig kemiluminescerande substratmodul för detektion. Principen för LightShift™ EMSA-detektion liknar en Western blot. Biotin-ändmärkt duplex-DNA inkuberas med ett nukleärt extrakt eller renad faktor och underkastas elektrofores på en naturlig gel. DNA:t överförs sedan snabbt (30 minuter) till ett positivt nylonmembran, UV-tvärbundet, sonderas med streptavidin-HRP-konjugat och inkuberas med substratet. Protokollet från märkning till resultat kan utföras på en enda dag. Allt du behöver för att utföra analysen är renat DNA-mål som har slutmärkts med biotin, proteinextraktet du vill testa, nylonmembran och grundläggande elektroforesutrustning. DNA-mål kan syntetiseras med 5'- eller 3'-biotinmärkningar eller så kan de märkas efter syntes med Thermo Scientific Biotin 3'-ände DNA-märkningskit (delnr 89818). Nukleära, cytosoliska eller helcellsproteinextrakt kan erhållas genom en mängd olika metoder, inklusive Thermo Scientific NE-PER Nukleär och cytoplasmatisk extraktionsreagenssats (delnr. 78833).
Höjdpunkter:
  • Inkluderar EBNA-kontrollsystem för att hjälpa nya användare att utveckla en fungerande analys och förstå de metoder som används för att bekräfta bindningsinteraktionsspecificitet
  • Utmärkt för att upptäcka proteiner med låg förekomst i kärnextrakt
  • Känslighet som överträffar radioaktiva och digoxigeninmetoder
  • Kompatibel med tidigare etablerade bindningsförhållanden för populära DNA:proteininteraktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera EMSA-analys
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 100 bindningsreaktioner
• 10X bindningsbuffert, 1 mL
• Biotin-EBNA kontroll-DNA, 50μ L
• Omärkt EBNA DNA, 50μ L
• EBNA-extrakt, 125μ L
• Poly (·dI dC), 125μ L
• 50% glycerol, 500μ L
• 1 % NP-40, 500μ L
• 1 M KCl, 1 ml
• 100 mM MgCl2 , 500μ L
• 200 mM EDTA pH 8,0, 500μ L
• 5X laddningsbuffert, 1 mL
Förvaras vid -20 °C.
Formatera Kit
Inkluderar 10X bindningsbuffert (1 ml), Biotin-EBNA kontroll-DNA (50μ L), omärkt EBNA-DNA (50μ L), EBNA-extrakt (125μ L), Poly dI ·dC (125μ L), 50 % glycerol (500μ L), 1% NP-40 (500μ L), 1 M KCl (1 ml), 100 mM MgCl2  (500μ L), 200 mM EDTA pH 8,0 (500μ L), 5X laddningsbuffert (1 mL)
För användning med (utrustning) myECL™ Imager, röntgenfilm
Produktlinje LightShift
Produkttyp LightShift EMSA Optimization and Control Kit
Kvantitet 100 reaktioner
Målspecificitet Inte målspecifik
Teknik Gel Shift