Läs mer
Thermo Scientific™ tRNA för LightShift™ Kemiluminescerande RNA EMSA Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ LightShift Chemiluminescent RNA EMSA Kit tillhandahåller en icke-radioaktiv lösning för att studera RNA-proteininteraktioner med hjälp av en elektroforetisk mobilitetsförskjutningsanalys (EMSA).
Höjdpunkter:
Känslig– kemiluminescensdetektion jämförbar med radioaktiv detektion
Tidsbesparande– utveckla röntgenfilmer efter 1 till 5 minuters exponeringar, jämfört med 16 timmars exponeringar som behövs med radioaktiva system
Flexibel– kompatibla med RNA-sonder biotinylerade med olika metoder
Lätt att använda– komplett kit innehåller optimerade reagenser för bindningsreaktioner och RNA-sonddetektion
Icke-radioaktiv– eliminera avfallsproblem från radioaktiva RNA-sonder
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, men förvara inte över -70 °C. |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Formatera | Kit |
| Produktlinje | LightShift |
| Produkttyp | tRNA för LightShift RNA EMSA Kit |
| Kvantitet | 100μ L |
| Målspecificitet | Inte målspecifik |