Läs mer
Thermo Scientific™ LightShift™ Kemiluminescerande RNA EMSA Kit
Produktkod. 10780910 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10780910 100 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 10780910 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20158
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-02-2027
Studera RNA-proteininteraktioner med detta icke-radioaktiva EMSA-kit för gelskift-analyser.
Thermo Scientific™ LightShift Chemiluminescent RNA EMSA Kit tillhandahåller en icke-radioaktiv lösning för att studera RNA-proteininteraktioner med hjälp av en elektroforetisk mobilitetsförskjutningsanalys (EMSA).
RNA EMSA Kit använder biotinylerade RNA-sonder och ett kemiluminescerande substratsystem för att uppnå snabb och säker detektion av RNA-proteinkomplex med känslighet motsvarande traditionella 32P -isotopmetoder. Det kompletta kitet kommer med alla reagenser som krävs för att ställa in och optimera protein-RNA-bindningsförhållanden, en positiv kontroll för protein-RNA-interaktioner och reagenser för kemiluminescerande detektion av nukleinsyrainteraktionen.
Höjdpunkter:
  • Känslig– kemiluminescensdetektion jämförbar med radioaktiv detektion
  • Tidsbesparande– utveckla röntgenfilmer efter 1 till 5 minuters exponeringar, jämfört med 16 timmars exponeringar som behövs med radioaktiva system
  • Flexibel– kompatibla med RNA-sonder biotinylerade med olika metoder
  • Lätt att använda– komplett kit innehåller optimerade reagenser för bindningsreaktioner och RNA-sonddetektion
  • Icke-radioaktiv– eliminera avfallsproblem från radioaktiva RNA-sonder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera EMSA-analys
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 100 bindningsreaktioner och detektion på 1000 cm 2 membran (10 mini-gelblottar)• 125 nM biotinylerad IRE RNA-kontroll 35μ L (förvaras vid -20 C)°
• 10μ M Omärkt IRE RNA-kontroll, 25μ L (förvaras vid -°20 C)
• 2 mg/ml cytosoliskt leverextrakt, 50μ L (förvaras vid -20 °C)
• 10 mg/ml tRNA, 100μ L (förvaras vid -°20 C)
• 10X REMSA bindande buffert, 1 mL (förvaras vid -°20 C)
• 50% glycerol, 500μ L (förvaras vid -°20 C)
• 2M KCl, 500μ L (förvaras vid -°20 C)
• 1 M MgCl2, 500μ L (förvaras vid -°20 C)
• DTT, lyofiliserad (förvaras vid -°20 C)
• Nukleasfritt vatten, 1,5 ml (förvaras vid -20 °C)
• 5X REMSA-laddningsbuffert, 1 mL (förvaras vid -20 °C)
• Stabiliserat Streptavidin-HRP, 1,5 mL (förvaras vid °4 C)
• Luminol/Enhancer Solution, 80 mL (förvaras vid °4 C)
• Stabil peroxidlösning, 80 ml (förvaras vid °4 C)
• Nukleinsyradetektionsblockerande buffert, 500 mL (förvaras vid 4 C)°
• 4X tvättbuffert, 500 ml (förvaras vid 4 °C)
• Substrat Equilibration Buffer, 500 ml (förvaras vid 4 °C)
Detektionsmetod Kemiluminescens
Formatera Kit
Provtyp Protein
För användning med (utrustning) myECL™ Imager, röntgenfilm
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje LightShift
Produkttyp LightShift Kemiluminescerande RNA EMSA Kit
Kvantitet 100 reaktioner
Målspecificitet Inte målspecifik
Teknik Förbättrad kemiluminescens, membranblot, gelskifte