Läs mer
Biochrom Ljusvåg 3
Produktkod. 17263064
Inkluderar:
Spektrofotometer, Bluetooth-anslutning
Spektrofotometer, Bluetooth-anslutning, inbyggd seriell skrivare
Spektrofotometer, inbyggd seriell skrivare
Spektrofotometrar
Gränssnitt:
Stor skärm, knapp UI, USB Port, PC via PVC-programvara
Stor skärm, knapp UI, USB Port, PC via PVC-programvara, Bluetooth-anslutning
Skrivare ingår:
Ja
Nej
Produktkod. 17263064
Brand: Biochrom 80300744
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lightwave 3 är en UV/Vis-spektrofotometer med split beam som kombinerar användarvänlighet med flexibiliteten hos en 40 mm provport.
  • Split Beam (RBC) UV/Vis-spektrofotometer som täcker 190 till 1100 nm (5 nm bandbredd)
  • USB port för datainsamling
  • Accepterar 10, 20 och 40 mm kyvetter
  • Inbyggd programvara ger blixtskanning, mätningar av fast våglängd, kinetik och koncentration med omfattande grafikfunktioner plus möjligheten att lagra upp till 90 metoder
  • Välj att inkludera en inbyggd seriell skrivare, Bluetooth-anslutning eller båda
  • Lätt och stapelbar för förvaring
Specifikationer
Strålens centrumhöjd 15 mm
Djup (engelska) 15,3 tum
Djup (metriskt) 390 mm
Detektortyp Twin CMOS Array
Visa Digital
Språk Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska, japanska
Ljuskälla Xenonblixt
Produktlinje Ljusvåg 3
Spektral bandbredd 5 nm
Typ UV-Vis-spektrofotometer
Spänning 120/240 V
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
För användning med (applikation) Våglängdsskanning, Kinetik, Koncentration, Absorbansförhållande
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Höjd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Spektrofotometer, Bluetooth-anslutning
Gränssnitt Stor skärm, knapp UI, USB Port, PC via PVC-programvara, Bluetooth-anslutning
Filtreringsgaller Platt galler
Buller ±0,005 topp till topp± 0,002 RMS
Fotometrisk linjäritet ±1,3 % eller± 0,008 A (den som är störst vid 546 nm)
Fotometriskt område -0,3 till 2,5 A, 0,3 till 199 %T
Fotometrisk repeterbarhet ±0,002 A till 0,5 A (vid 546 nm)
Skrivare ingår Nej
Form Rund
Stray Light <0.5 %T 340 nm
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängds repeterbarhet ±1 nm
Vikt (engelska) 6.6 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 260 mm