Läs mer
Gilac™ Lättvikts häckande pall
Mått (L x B x H):
600 x 800 x 130 mm
800 x 1200 x 155 mm
1200 x 1000 x 160 mm
Beskrivning
- Lätt packad plastpall.
- Häckande och därför platsbesparande när den förvaras tom.
- Lagring förbjuden på ställ: pallarnas kuddar är inkompatibla med skenorna på ställen.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Aero Tote Pall |
| Färg | Svart |
| Mått (L x B x H) | 800 x 1200 x 155 mm |
| Kapacitet (engelska) | 3306.93 lb. |
| Kapacitet (metrisk) | 1500 kg |
| Höjd (engelska) | 6,1 tum |
| Höjd (metrisk) | 155 mm |
| Längd (engelska) | 31,5 tum |
| Längd (metrisk) | 800 mm |
| Bredd (engelska) | 47,2 tum |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Gilac™ Lättvikts häckande pall >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering